860530P
Avanti
C2 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/2:0)
N-acetoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
(2S,3R,4E)?2?acetoylaminooctadec?4?ene?1,3?diol?1?phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860530P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860530P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H40NO6P.H3N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26;/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26);1H3/b16-15+;/t19-,20+;/m0./s1
chave InChI
RLNAXSSXIQXSCV-AQCNXKLSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3