860532P
Avanti
C8 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/8:0)
N-octanoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
Ammonium (2S,3R,4E)-3-hydroxy-2-(octanoylamino)octadec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860532P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860532P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C26H52NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(28)24(23-33-34(30,31)32)27-26(29)22-20-17-8-6-4-2;/h19,21,24-25,28H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);1H3/b21-19+;/t24-,25+;/m0./s1
chave InChI
WDZBNEWCUHJJDF-AAMXSQEYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in lipid preparation to treat endothelial colony-forming cells (ECFCs) for nuclear morphology analysis
- for the validation of C8 ceramide-1-phosphate metabolite to study its effects on the metabolic pathways of Rana catesbeiana during metamorphosis
- to screen lipids that rapidly and reversibly alter transepithelial electrical resistance (TER) or tight junction (TJ) permeability in epithelial tissue
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
860532P-1MG | 4061835317844 |