860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H87N2O8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-44(48)52-41-43(42-54-56(50,51)53-40-39-47(3,4)38-37-46)55-45(49)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,43H,5-18,23-42,46H2,1-4H3/b21-19-,22-20-/t43-/m1/s1
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)