Documentos Principais
860349P
Avanti
14:0 rac PC-d72
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine(d72)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36D72NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
750.38
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg ((860349P-1MG))
package of 1 × 10 mg ((860349P-10MG))
package of 1 × 5 mg ((860349P-5MG)
(860349P-5MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-1mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-5mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)