Key Documents
857505P
Avanti
a15:0-i15:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H76NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
705.99
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x10 mg (857505P-10MG)
pkg of 1x5 mg (857505P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857505P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857505P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3