Key Documents
856710L
Avanti
17:0 Lyso PE-d5
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phosphoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H41D5NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
472.61
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
concentração
1 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (856710L-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C