855276P
Avanti
09:0 Lyso PC
1-nonanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-nonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(9:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (855276P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 855276P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available