Documentos Principais
852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H82NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
744.08
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
C16(Plasm)-18:1 PC, also known as 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, is a phosphatidylcholine (PC), which is a type of phospholipid. Phospholipids are major components of cell membranes and play vital roles in membrane structure and function.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)