Documentos Principais
852472C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H84NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
818.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (852472C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 852472C
concentração
1 mg/mL (852472C-5mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
C18(Plasm)-22:6 PC has been used in miscibility studies. It has also been used for quantification of phosphotidylcholine in total lipid extracts of bovine retina.
Embalagem
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852472C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification and quantification of phosphatidylcholines containing very-long-chain polyunsaturated fatty acid in bovine and human retina using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Berdeaux O, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(49), 7738-7748 (2010)
Organization of lipids in the artificial outer membrane of bull spermatozoa reconstructed at the air-water interface
Le Guillou J, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 108, 246-254 (2013)