852449C
Avanti
18:1 dimethylacetal
9Z-octadecenal-dimethylacetal, chloroform
Sinônimo(s):
1,1-dimethoxy-(9Z)octadecene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (852449C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 852449C
concentração
10 mg/mL (852449C-10mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21-2)22-3/h11-12,20H,4-10,13-19H2,1-3H3
chave InChI
WBNMCUYSZJIEFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)