Documentos Principais
870730P
Avanti
18:1(n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870730P, powder
Sinônimo(s):
(11Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H77N10O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1083.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870730P-5mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870730P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h9-10,26-28,32-34,38,49-50H
chave InChI
RHSWTCMGLCWEKJ-PIPRWYFSSA-N
Descrição geral
18:1(n7) Coenzyme A, also known as (11Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of monounsaturated fatty acid vaccenic acid (18:1 n7).
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (870730P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)