GE29-0181-84
HiPrep™ Phenyl High Performance16/10
Cytiva 29-0181-84, pack of 1 column
About This Item
ligand
phenyl
embalagem
pack of 1 column
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-0181-84
Parâmetros
1-5 ml/min flow rate
44 psi
tamanho do leito
16 mm × 100 mm
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Aromatic HIC resin for intermediate purification and polishing.
- Selectivity similar to Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (Low Sub) but higher resolution due to the smaller 34 µm bead size.
- Provides fast, easy high-capacity separations in a convenient format.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)