Key Documents
850858C
Avanti
Ent-DPPC
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H80NO8P
Peso molecular:
734.04
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
concentração
5 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850858C-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3