Key Documents
850483C
Avanti
18:1 Cy5 PC
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C77H124ClN4O9P
Número CAS:
Peso molecular:
1316.26
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
99% (TLC)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 250 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
concentração
1 mg/mL in chloroform
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(CCNC(CCCCC[N+]1=C(/C=C/C=C/C=C2C(C)(C)C(C=CC=C3)=C3N\2C)C(C)(C)C4=C1C=CC=C4)=O)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850483C-250ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Naomi Benne et al.
Advanced healthcare materials, 9(10), e2000043-e2000043 (2020-04-25)
Atherosclerosis is characterized by the retention of lipids in foam cells in the arterial intima. The liver X receptor (LXR) agonist GW3965 is a promising therapeutic compound, since it induces reverse cholesterol transport in foam cells. However, hepatic LXR activation