Documentos Principais
810179P
Avanti
18:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C68H113N4O14PS2
Número CAS:
Peso molecular:
1305.75
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 x 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
chave InChI
LZESITHXTFDFLM-QMYKJIKBSA-O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810179P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)