Key Documents
850479C
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H82Br2NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
919.88
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (850479C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
concentração
10 mg/mL (850479C-10mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrição geral
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid made up of phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
Aplicação
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a component in the vesicles for quenching experiments.
Ações bioquímicas/fisiológicas
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) can be used to prepare vesicles.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850479C-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3