850311C
Avanti
DOCP
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311C
Sinônimo(s):
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850311C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850311C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311C
concentração
10 mg/mL (850311C-25mg)
25 mg/mL (850311C-200mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)