850306C
Avanti
07:0 PC (DHPC)
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 20 mL (850306C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850306C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850306C
concentração
25 mg/mL (850306C-200mg)
25 mg/mL (850306C-500mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
chave InChI
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of vesicles
- to test the stability of purified cytochrome b558
- in the formation of lipid bicelles
- as an additive added to the supernatant
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn