841118C
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), chloroform
Sinônimo(s):
L-a-Phosphatidylethanolamine Transphosphatidylated (prepared from Egg PC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (841118C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 841118C
concentração
10 mg/mL (841118C-25mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
Aplicação
- in the incubation of platelets for phospholipid enrichment and quantification by ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
- in the synthesis of isoketals-phosphatidylethanolamine (IsoK-PE)
- in the preparation of phospholipid vesicles for factor X activation studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3