Key Documents
840859C
Avanti
16:0-20:4 PA
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PAPA; PA(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H68O8PNa
Número CAS:
Peso molecular:
718.92
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840859C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840859C
concentração
10 mg/mL (840859C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)44)35-45-38(40)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,37H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t37-;/m1./s1
chave InChI
CHIBHAOESMLHPV-YQVAFVGVSA-M
Descrição geral
16:0-20:4 PA or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of palmitic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840859C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3