Documentos Principais
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H78NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
756.04
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
chave InChI
NDRAUXUDCINHQS-VYOBOKEXSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900413P-1MG and 900413P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)