Documentos Principais
840499C
Avanti
16:0-20:4 PG
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PAPG; PG(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110651
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H74O10PNa
Número CAS:
Peso molecular:
792.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840499C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840499C
concentração
10 mg/mL (840499C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-42(46)52-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)37-49-41(45)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,39-40,43-44H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t39?,40-;/m1./s1
chave InChI
MRDLRFLJUGDCSO-UQAZZXMVSA-M
Descrição geral
16:0-20:4 PG or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of palmitic acid, arachidonic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
Aplicação
16:0-20:4 PG or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) has been used in liposomes to study its effect on the proliferation of mouse keratinocytes, in vitro.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840499C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)