840490C
Avanti
20:4 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 840490C
Sinônimo(s):
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840490C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840490C
concentração
10 mg/mL (840490C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(49)53-41-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)56-46(50)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,43-44,47-48H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t43?,44-;/m1./s1
chave InChI
VDLWDRIXPIHWNE-JXXFPQNESA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)