810213P
Avanti
C12-NBD Sphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 810213P, powder
Sinônimo(s):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphinganine
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 50 μg (810213P-50ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810213P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
C12-Sphinganine is an active derivative of sphinganine (dihydrosphingosine), with C12 being the number of carbon atoms in the acyl residue. C12-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810213P-50ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)