840059P
Avanti
Hydro Egg PC
L-α-phosphatidylcholine, hydrogenated (Egg, Chicken), powder
Sinônimo(s):
Hydrogenated Egg Lecithin; HEL
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (840059P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840059P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840059P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/t40-/m1/s1
chave InChI
PZNPLUBHRSSFHT-RRHRGVEJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in vesicles/liposomes for permeability studies to study the effect of MccJ25 on the permeability of phospholipid vesicles
- to prepare small unilamellar vesicles (SUV) and multilamellar vesicles (MLV)
- to prepare giant unilamellar vesicles
- to prepare lipid emulsion to study the effects of phosphatidylcholine (PC) from different sources on intestinal absorption of cholesterol
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840059P-200MG | 4061835353545 |
840059P-25MG | 4061835353552 |