840036P
Avanti
10:0 PS
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
PS(10:0/10:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840036P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840036P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H50NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(28)34-19-22(20-35-38(32,33)36-21-23(27)26(30)31)37-25(29)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h22-23H,3-21,27H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t22-,23+;/m1./s1
chave InChI
MNHRZRUSKRPBDA-RFPXDPOKSA-M
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn