840031P
Avanti
08:0 PS
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
PS(8:0/8:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840031P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840031P-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840031P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H42NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-20(24)30-15-18(33-21(25)14-12-10-8-6-4-2)16-31-34(28,29)32-17-19(23)22(26)27;/h18-19H,3-17,23H2,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t18-,19+;/m1./s1
chave InChI
IOFLNDDTVDTSHA-VOMIJIAVSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn