810258E
Avanti
C11 TopFluor™ GM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E, ethanol solution
Sinônimo(s):
C11 TopFluor GM3 Ganglioside (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810258E-100ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E
concentração
0.1 mg/mL (810258E-100ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup