810197P
Avanti
16:0-Pyr PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810197P, powder
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphatidylcholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810197P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810197P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCc1c2c3c4c(cc2)cccc4ccc3cc1)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C50H76NO8P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-29-47(52)56-39-45(40-58-60(54,55)57-38-37-51(2,3)4)59-48(53)30-24-21-18-15-16-19-22-26-41-31-32-44-34-33-42-27-25-28-43-35-36-46(41)50(44)49(42)43/h25,27-28,31-36,45H,5-24,26,29-30,37-40H2,1-4H3/t45-/m1/s1
chave InChI
ZZLOWUUVDRBGKM-WBVITSLISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)