Key Documents
810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H50N5O10P
Número CAS:
Peso molecular:
659.71
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
concentração
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
18:1 NBD Lyso PE is a fluorescent analog used as a phospholipid marker.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810127C-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Mitochondria: One of the origins for autophagosomal membranes?
Luo S, et al.
Mitochondrion, 9(4), 227-231 (2009)