810106C
Avanti
NBD AA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
Sinônimo(s):
20-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] arachidonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810106C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
concentração
1 mg/mL (810106C-1mg)
tipo de lipídio
fluorescent lipids
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)