Documentos Principais
810103C
Avanti
16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-3-[16-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) amino]palmitoyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C82H13N3O12S2
Número CAS:
Peso molecular:
1296.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810103C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
concentração
1 mg/mL (810103C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Lissamine rhodamine is a red-emitting fluorophore, mainly used in immunofluorescence studies. 16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine weighs around 119.38 g/mol and is available as a colourless liquid.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810103C-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810103C-1MG4061837666032