800816C
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (800816C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800816C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816C
concentração
2 mg/mL (800816C-10mg)
5 mg/mL (800816C-25mg)
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
chave InChI
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)