Documentos Principais
792575C
Avanti
18:1-16:0 Phosphatidylethanol-IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H74NaO8P
Número CAS:
Peso molecular:
724.96
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-23-25-27-29-31-33-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-6-3)47-39(41)34-32-30-28-26-24-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
chave InChI
GBJZXDTWQWPMDK-VYMFHCNISA-M
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792575C-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)