Documentos Principais
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H69N2O5P
Número CAS:
Peso molecular:
616.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (NMR)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)