Key Documents
792574C
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol-IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)-IsoPure
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H74NaO8P
Número CAS:
Peso molecular:
724.96
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792574C-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3