Documentos Principais
792453C
Avanti
16:0-18:1(n9) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H82NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
760.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792453C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)