Key Documents
790626C
Avanti
18:1(11-cis) PC
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-divaccenoyl -sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H84NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
786.11
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 25 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790626C-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3