Documentos Principais
700317P
Avanti
Lithocholic acid 3-Sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3α, 12α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38Na2O8S
Número CAS:
Peso molecular:
532.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700317P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)