Key Documents
700269C
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholesteryl oleate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H78O2
Número CAS:
Peso molecular:
651.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (700269C-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3