Documentos Principais
700191P
Avanti
Oxidized 18:2 cholesterol(d7)
Avanti Research - A Croda Brand (700191P), powder
Sinônimo(s):
Oxidized cholesteryl(d7) linoleate
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 500 μg (700191P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (700191P)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Cholesteryl linoleate (LA-CE) is a major polyunsaturated fatty acid- containing cholesterol ester. It is found in the core of low density lipoprotein (LDL).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cholesteryl linoleate (LA-CE) exhibits bactericidal property.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700191P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Lipids including cholesteryl linoleate and cholesteryl arachidonate contribute to the inherent antibacterial activity of human nasal fluid
Do Thai Q, et al.
Journal of Immunology, 181(6), 4177-4187 (2008)
Endogenous cholesterol ester hydroperoxides modulate cholesterol levels and inhibit cholesterol uptake in hepatocytes and macrophages
Guo S et al.
Redox Biology, 21, 101069-101069 (2019)