Documentos Principais
700132P
Avanti
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand 700132P, powder
Sinônimo(s):
cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,25-trihydroxy
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O5
Número CAS:
Peso molecular:
448.64
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700132P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
Descrição geral
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid is synthesized from 3β, 25-dihydroxy-5-cholestenoic acid in the presence of enzyme 25-hydroxycholesterol 7α-hydroxylase (CYP7B1). It is also synthesized from 7α,25-dihydroxycholesterol by the action of enzyme sterol 27-hydroxylase (CYP27A1).
Ações bioquímicas/fisiológicas
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid is used in the synthesis of 7α,25-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid by using cholesterol oxidase.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700132P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC