700094P
Avanti
cholestanol-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
111020
About This Item
Produtos recomendados
descrição
2,2,3,4,4-pentadeuterio-5α-cholestan-3β-ol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700094P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@]1(C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H])[2H]
chave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-PFPUTWTGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)