Documentos Principais
700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
chave InChI
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
8(14)-dehydrocholesterol is a cholestadienol. The free radical oxidation leads to abstraction of hydrogen at the bis-allylic positions leading to formation of D7-3,5-dihydroxycholest-7-en-6-one (DHCEO).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700076P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)