Key Documents
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H78D7NO13
Número CAS:
Peso molecular:
855.20
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Descrição geral
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Lactosyl(β) Ceramide. Lactosyl ceramide is a cerebroside, that contains a lactose moiety (disaccharide) linked β-glycosidically to the 1-position carbon.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)