Documentos Principais
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-tridecanoyl-D-erythro-sphinganine-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H56D7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
504.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
C13-dihydroceramide-d7 (d18:0-d7/13:0) is a deuterated derivative of C13-dihydroceramide.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dihydroceramide is involved in the regulation of autophagy, hypoxia and cell proliferation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)