Z768332
Labeling tape
W × L 3/4 in. × 500 in., red
Sinônimo(s):
label tape, red tape
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
red
embalagem
pkg of 1 roll
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech LBTP-1400
L × C
3/4 in. × 500 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
- Great for general identification and color coding
- Temperature Range: -23°C to +121°C
- Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
- Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
113379-25G | 4061837531200 |
113379-5G | 4061837531217 |
Z768332-1ROLL | 4061826749418 |