Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
anodized aluminum
Características
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000641
Categorias relacionadas
Descrição geral
Piston insert for use with 100ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z768162-1EA | 4061832775708 |