Documentos Principais
Z768170
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiais
aluminum
Características
fits flask 250 mL
Holds 1x 250 ml
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000642
Descrição geral
Piston insert for use with 250ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)