Documentos Principais
Z767913
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 8 mL flask
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiais
aluminum
Características
Holds 16 x 8 mL flask
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000627
C × L
79 mm × 79 mm
Descrição geral
H 135.102 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Características e benefícios
  • Holds 16 x 8 mL flasks
  • Hole diameter: 17.5 mm
  • Hole depth: 23.5 mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)